Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebendes (UA) Band
Ideal zum Verschließen von Säcken und Beuteln nach Probennahme und Dispensierung. Ultra Adhesive (UA) Band von Sampling Systems™ ist sehr vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke:  Sampling Systems™ 8224A-95
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15641187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.40 €
    56.32 € / 50 Meter
    Sparen 20.08 €
    26% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-01-2026
Beschreibung
  • Verwendet einen speziellen ultrafesten Kleber, der an praktisch jeder Oberfläche haftet
  • 50 m lange Rolle
  • Einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden
  • Einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Ultrafest klebendes Band
50 x 95 mm
95 mm
Weiß
50 m