Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebendes (UA) Band
Ideal zum Verschließen von Säcken und Beuteln nach Probennahme und Dispensierung. Ultra Adhesive (UA) Band von Sampling Systems™ ist sehr vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke:  Sampling Systems™ 8224A-50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15631187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.25 €
    37.42 € / 50 Meter
    Sparen 2.83 €
    7% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-02-2026
Beschreibung
  • Verwendet einen speziellen ultrafesten Kleber, der an praktisch jeder Oberfläche haftet
  • 50 m lange Rolle
  • Einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden
  • Einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Ultrafest klebendes Band
50 x 50 mm
50 mm
Weiß
50 m