Learn More
VELP Scientifica™ UDK 129 Kjeldahl-Destillationseinheit
Destillationsgerät für Einsteiger, zur Bestimmung von Kjeldahl-Proteinen, Non-Protein-Stickstoff (NPN), flüchtigen Stoffen und mehr. Einfache und zuverlässige Lösung mit einzigartigen Funktionen.
Marke: VELP Scientifica™ F30200125
2892.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die UDK 129 ist eine Einstiegslösung für sichere Destillationen. Das am besten geeignete Destillationsgerät für Labore ,die ein einfaches aber effizientes Gerät für Kjeldahl-Stickstoff TKN, Proteine, Ammoniakstickstoff, Nitratstickstoff (Dewarda), TVBN, Sulfite, Phenole, flüchtige Säuren, Cyanide und den Alkoholgehalt suchen.
Die Kjeldahl-Destillationseinheit UDK 129 verfügt über Funktionen, die eine effiziente und zuverlässige Destillation gewährleisten, die weit über die Erwartungen eines gewöhnlichen Einsteigergerätes hinausgeht.
- Programmierbare Natriumhydroxid-Zugabe
- Hochpräzise Pumpe , die eine konstante und exakte Dosierung der Reagenz gewährleistet
- Exklusiver Titan-Kondensator und patentierter Dampferzeuger
- Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Analyseeinstellungen
- Maximale Sicherheit für den Bediener
- Unübertroffene Flexibilität mit einem umfangreichen Zubehörsortiment
Spezifikation
2200 W bei 230 V | |
Reagenzgläser Ø 42 x 300 mm (A00001080) Sammelkolben 250 ml (10001106) Zange für Reagenzgläser (1000247) | |
15 A | |
Korrosionsbeständiges Technopolymer | |
CE, UKCA, Nemko, CB-TESTZERTIFIKAT-Zertifikat D'ESSAI OC | |
UDK 129 Destillationsgerät ohne Titrator | |
50/60 Hz |
230 V | |
780 mm | |
Kjeldahl-Destillationseinheit | |
25 kg | |
416 x 385 x 780 mm | |
Nicht autoklavierbar |