Learn More
Welch Ilmvac™ Trockenpumpen-Service-Kit
Artikelnummer. 10245242 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Pumpenmodelle MP / MPC 101 Z, 201 E
Pumpenmodelle MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
Pumpenmodelle MP/MPC 201 T, MP 101V
Pumpenmodelle MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V
Pumpenmodelle MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10245242
Marke: Welch Ilmvac™ 402041
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Service- und Wartungskits, bestehend aus Ersatzdichtungen und Verschleißteilen für verschiedene Modelle von Membranpumpen.
  • Erhältlich für mehrere Membran-Vakuumpumpenmodelle
  • Individuelle Bereitstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pumpenmodelle MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
Enthält Diaphragma, Ventile und O-Ringe.
Menge 1er Packung
Typ Wartungskit