Learn More
Welch Ilmvac™ Trockenpumpen-Service-Kit
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Pumpenmodelle MP / MPC 101 Z, 201 E
Pumpenmodelle MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
Pumpenmodelle MP/MPC 201 T, MP 101V
Pumpenmodelle MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V
Pumpenmodelle MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich für mehrere Membran-Vakuumpumpenmodelle
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Pumpenmodelle MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V |
| Enthält | Diaphragma, Ventile und O-Ringe. |
| Menge | 1 Packung |
| Typ | Wartungskit |