Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Lab Coats, Sterile, Double Bagged Artikelnummer.: 17879323
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Lab Coats, Sterile, Double Bagged
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17879323
Groß
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 3X
Artikelnummer. 17879323
Marke: DuPont™ D15560761
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gamma-sterilized lab coats with bound neck are asepcially folded and feature bound internal seams, tunnelled at wrists, and a front snap closure.
  • Clean-processed and gamma-sterilized
  • Bound internal seams
  • Tunnelled elastication at wrists
  • Front snap closure for easy donning and doffing
Tyvek™ IsoClean™ delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process Tyvek™ IsoClean™ provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash. Tyvek™ IsoClean™ is also breathable and low linting.
Tyvek™ IsoClean™ accessories (option code WS) have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom. All DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterile accessories (option code WS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag.
Garments and accessories made of sterile Tyvek™ IsoClean™ are typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Controlled Environments Lab Coat
Größe Groß
Geschlecht Unisex
Material Tyvek
Farbe Weiß
Verschlusstyp Snaps
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Steril
Widerstand Particulates, Light Liquid Splash
Anzahl Taschen Keine
Latexfrei Yes
Autoklavierbar Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAHS2435132 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15560761
ChargennummerAHS2417133 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum20/07/2024 Catalog NumberD15560761
ChargennummerAHS2425145 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum20/07/2024 Catalog NumberD15560761
ChargennummerAHS2413115 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum20/07/2024 Catalog NumberD15560761
ChargennummerAHS2234134 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum24/05/2024 Catalog NumberD15560761
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Lab Coats, Sterile, Double Bagged >