Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Bag
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Protect your filling needles from accidental touching after they are removed from the primary sterilization packaging. These filling needle bags stay in place via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically removed with forceps after the filling needles are set in place, without having to cut, or remove particulate generating autoclave tape.
1930.00 € - 5280.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | COC |
Verschlusstyp | Kordelzug |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17767857
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0103D10 |
3 x 1 in. | 3 oz. |
5280.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17777857
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0104D |
4 x 1 in. | 4 oz. |
2300.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17787857
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0105D |
5 x 1 in. | 5 oz. |
2340.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17797857
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0106D |
6 x 1 in. | 6 oz. |
2340.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17707867
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0107D |
7 x 1 in. | 7 oz. |
2375.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17717867
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0108D |
8 x 1 in. | 8 oz. |
2450.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17727867
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0111D |
11 x 1 in. | 11 oz. |
2565.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17737867
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A02-503D |
3 x 2,5 in. | 7,5 oz. |
3130.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17747867
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0202D16 |
2 x 2 in. | 4 oz. |
2640.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17757867
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0203D |
3 x 2 in. | 6 oz. |
2790.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17767867
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0204D |
4 x 2 in. | 8 oz. |
3130.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17777867
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0205D |
5 x 2 in. | 10 oz. |
3215.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17797867
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0206D |
6 x 2 in. | 10 oz. |
3285.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17770368
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0207D |
7 x 2 in. | 14 oz. |
3010.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17707877
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0208D |
8 x 2 in. | 16 oz. |
4380.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17717877
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0209D |
9 x 2 in. | 18 oz. |
4485.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17727877
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0210D |
10 x 2 in. | 20 oz. |
4605.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17737877
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0211D |
11 x 2 in. | 22 oz. |
4675.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17757877
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0212D |
12 x 2 in. | 24 oz. |
2435.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17767877
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0213D |
13 x 2 in. | 26 oz. |
5060.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17777877
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0303D18 |
3 x 3 in. | 9 oz. |
3285.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17787877
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0305D |
5 x 3 in. | 15 oz. |
3010.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17797877
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0306D |
6 x 3 in. | 18 oz. |
3210.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17780368
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0308D |
8 x 3 in. | 24 oz. |
3745.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17707887
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0309D |
9 x 3 in. | 27 oz. |
3775.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17717887
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0310D |
10 x 3 in. | 30 oz. |
1930.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17727887
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0312D |
12 x 3 in. | 36 oz. |
3900.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Kordelzug | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
<250 °F |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Dampf- | |
<125 °C |