Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
DuPont ™ Tychem™ 6000 F Plus-Kleidungsstücke bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegen zahlreiche toxische organische Industriechemikalien, hochkonzentrierte anorganische Chemikalien, Partikel, Biogefährdungen und bestimmte chemische Kampfstoffe in einem innovativen Design.
477.00 € - 492.00 €
Spezifikation
Geschlecht | Unisex |
---|---|
Material | Tychem™ |
Farbe | Grau |
Knöchelform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Benachrichtigungen:
Die Kleidung schützt nicht vor ionisierender Strahlung Dieses Kleidungsstück und/oder Gewebe sind keine Flammschutzmittel und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbarer Umgebung verwendet werden.
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15775693
|
DuPont™
D15344168 |
S |
477.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15785693
|
DuPont™
D15344179 |
M |
477.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15795693
|
DuPont™
D15344186 |
L |
477.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15705703
|
DuPont™
D15344191 |
XL |
477.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15715703
|
DuPont™
D15344201 |
2XL |
477.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15725703
|
DuPont™
D15344210 |
3XL |
492.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Overall mit Kapuze in Grau erhältlich. Elastisch an Gesicht, Handgelenken, Taille und Knöcheln für optimale Passform Doppelbündchen, gestrickte Innenbündchen, Daumenschlaufen damit die Ärmel nicht hochschlüpfen. Vordereinstieg mit doppeltem Reißverschluss, doppelte Lasche und Klebeband an der äußeren Lasche.
Tychem™ 6000 F Kleidung wird aus dem leichten und strapazierfähigen Tychem™ 6000 F Gewebe (<500 g pro Kleidungsstück) hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek™-Substrat beschichtet ist. Sie bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation, widerstandsfähig gegen eine breite Palette von Chemikalien. Sie schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen.
Tychem™ 6000 F Kleidung wird für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie verwendet.
- Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
- EN 14126 (Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
- Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
- Frontverschluss mit Doppelreißverschluss, zwei Laschen, Außenlasche mit Klebeband
- Doppelbündchen, Daumenschlaufen, gestrickte Innenbündchen
Spezifikation
Unisex | |
Grau | |
Mit Kapuze | |
Genäht, Geklebt | |
Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425, Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite | |
210 μm |
Tychem™ | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Abrieb | |
Keine | |
120 g/m2 |