Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
Alle ansehen DuPont Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Overall mit Kapuze in Grau erhältlich. Elastisch an Gesicht, Handgelenken, Taille und Knöcheln für optimale Passform Doppelbündchen, gestrickte Innenbündchen, Daumenschlaufen damit die Ärmel nicht hochschlüpfen. Vordereinstieg mit doppeltem Reißverschluss, doppelte Lasche und Klebeband an der äußeren Lasche.
Tychem™ 6000 F Kleidung wird aus dem leichten und strapazierfähigen Tychem™ 6000 F Gewebe (<500 g pro Kleidungsstück) hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek™-Substrat beschichtet ist. Sie bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation, widerstandsfähig gegen eine breite Palette von Chemikalien. Sie schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen.
Tychem™ 6000 F Kleidung wird für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie verwendet.
- Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
- EN 14126 (Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
- Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
- Frontverschluss mit Doppelreißverschluss, zwei Laschen, Außenlasche mit Klebeband
- Doppelbündchen, Daumenschlaufen, gestrickte Innenbündchen
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelter Inhalt
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Chemikalienschutzkleidung |
Größe | S |
Geschlecht | Unisex |
Material | Tychem™ |
Farbe | Grau |
Einwegprodukt | Nein |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Doppelt |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur