Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15785693 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Die Kleidung schützt nicht vor ionisierender Strahlung Dieses Kleidungsstück und/oder Gewebe sind keine Flammschutzmittel und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbarer Umgebung verwendet werden.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Die Kleidung schützt nicht vor ionisierender Strahlung Dieses Kleidungsstück und/oder Gewebe sind keine Flammschutzmittel und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbarer Umgebung verwendet werden.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
DuPont ™ Tychem™ 6000 F Plus-Kleidungsstücke bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Permeation gegen zahlreiche toxische organische Industriechemikalien, hochkonzentrierte anorganische Chemikalien, Partikel, Biogefährdungen und bestimmte chemische Kampfstoffe in einem innovativen Design.
  • DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Overall mit Kapuze in Grau erhältlich. Elastisch an Gesicht, Handgelenken, Taille und Knöcheln für optimale Passform Doppelbündchen, gestrickte Innenbündchen, Daumenschlaufen damit die Ärmel nicht hochschlüpfen. Vordereinstieg mit doppeltem Reißverschluss, doppelte Lasche und Klebeband an der äußeren Lasche.
    Tychem™ 6000 F Kleidung wird aus dem leichten und strapazierfähigen Tychem™ 6000 F Gewebe (<500 g pro Kleidungsstück) hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek™-Substrat beschichtet ist. Sie bietet ausgezeichneten Schutz vor chemischer Permeation, widerstandsfähig gegen eine breite Palette von Chemikalien. Sie schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen. 
    Tychem™ 6000 F Kleidung wird für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie verwendet.
  • Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
  • EN 14126 (Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
  • Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
  • Frontverschluss mit Doppelreißverschluss, zwei Laschen, Außenlasche mit Klebeband
  • Doppelbündchen, Daumenschlaufen, gestrickte Innenbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Tychem™
Farbe Grau
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Daumenschlaufe, Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss mit doppelten Abdeckklappen
Saumtyp Genäht, Geklebt
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
Widerstand Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Abrieb
Kragenform mit Kapuze
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425, Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Beschreibung Tychem™ 6000 F Plus
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36 - 39 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 92 bis 100 cm
Dicke 210 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beseitigung von Chemieunfällen, Notfallmaßnahmen, militärische und petrochemische Anwendungen.
Höhe (metrisch) 168 bis 176 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 120 g/m2
Menge 10/Packung