Learn More
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch
Thermo Scientific™ TX-200 Rotorschlauchadapter eignen sich für runde Behälter im TX-200 Rotor.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003785
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10596214
  • 274.37 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-200-Rotorröhrchenadapter mit runden Bechern im TX-200-Rotor.
Adapter für eine Vielzahl von Röhrchen, einschließlich Rundboden, konisch, Urin, Blutentnahme und Mikroröhrchen.
  • Maximale Röhrchenkapazität: 4 x 100 ml
  • Maximaler Außendurchmesser × l: 48 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 mm
122 mm
Blutentnahmeröhrchen, 5/7 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch > Blutentnahmeröhrchen 5/7 ml