Learn More
Polysorbat 20, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
HDPE-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Description
Nichtionisches Detergens
Dieses nichtionische Reinigungsmittel wird zur Isolierung wasserlöslicher Membranproteine verwendet.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Polysorbat 20 |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| CAS | 9005-64-5 |
| Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Dichte | 1.100g/cm³ |
| pH | 6 |
| Menge | 100 ml |
| Hydroxylzahl | 96 to 108 |
| Identifizierung | Pass Test |
| Show More |