Learn More
Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Controller
Verwenden Sie diese kompakten Röhrchenöfen für eine Vielzahl von allgemeinen Anwendungen.Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Reglern sind mit einem Standard-Arbeitsrohr aus C 530-Keramik und zwei Fasersteckern für ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis ausgestattet.
Marke:  Nabertherm™ R-252L3AN
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17368079
  • 5290.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Serienmäßiger einzoniger Heizungsaufbau
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
B510 Controller
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Fünf Programme und vier Segmente
  • Echtzeituhr und Auto-Rohr
  • Weiß/blaue Anzeige für Statusmeldungen in Klartext
  • Dateneingabe über Wahlrad und Tasten
  • Überspringen-Taste für segmentierten Sprung
  • Programmeingabe in Schritten von 1 °C oder 1 Min
  • Konfigurierbare Startzeit und Betriebsstundenzähler
  • Optionale Schnittstelle für VCD-Software
Spezifikation
Spezifikation
B510
1300 °C
Einfaches, blau/weißes LC-Display
670 mm
340 mm
34 kg
500 mm
Kompakter Röhrchenofen
Edelstahl
508 mm
50 mm
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Name des Produkts
Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Controller > Breite:670 mm; bis zu 1300 °C