Learn More
Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Controller
Artikelnummer. p-7236234 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1200 °C
1300 °C
Breite (metrisch):
434 mm
670 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17318079
Marke: Nabertherm™ R152L2AN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese kompakten Röhrchenöfen für eine Vielzahl von allgemeinen Anwendungen.Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Reglern sind mit einem Standard-Arbeitsrohr aus C 530-Keramik und zwei Fasersteckern für ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis ausgestattet.
  • Serienmäßiger einzoniger Heizungsaufbau
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
B510 Controller
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Fünf Programme und vier Segmente
  • Echtzeituhr und Auto-Rohr
  • Weiß/blaue Anzeige für Statusmeldungen in Klartext
  • Dateneingabe über Wahlrad und Tasten
  • Überspringen-Taste für segmentierten Sprung
  • Programmeingabe in Schritten von 1 °C oder 1 Min
  • Konfigurierbare Startzeit und Betriebsstundenzähler
  • Optionale Schnittstelle für VCD-Software
Spezifikation
Reglertyp B510
Heizzone 250 mm
Temperatur (metrisch) 1200 °C
Typ Kompakter Röhrchenofen
Display Einfaches, blau/weißes LC-Display
Material Edelstahl
Breite (metrisch) 434 mm
Höhe (metrisch) 508 mm
Tiefe (metrisch) 340 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 50 mm
Versandgewicht (metrisch) 22 kg