Learn More
Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Controller
Verwenden Sie diese kompakten Röhrchenöfen für eine Vielzahl von allgemeinen Anwendungen.Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Reglern sind mit einem Standard-Arbeitsrohr aus C 530-Keramik und zwei Fasersteckern für ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis ausgestattet.
Marke: Nabertherm™ R-252L2AN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Serienmäßiger einzoniger Heizungsaufbau
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
B510 Controller
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
- Fünf Programme und vier Segmente
- Echtzeituhr und Auto-Rohr
- Weiß/blaue Anzeige für Statusmeldungen in Klartext
- Dateneingabe über Wahlrad und Tasten
- Überspringen-Taste für segmentierten Sprung
- Programmeingabe in Schritten von 1 °C oder 1 Min
- Konfigurierbare Startzeit und Betriebsstundenzähler
- Optionale Schnittstelle für VCD-Software
Spezifikation
B510 | |
1200 °C | |
Einfaches, blau/weißes LC-Display | |
670 mm | |
340 mm | |
34 kg |
500 mm | |
Kompakter Röhrchenofen | |
Edelstahl | |
508 mm | |
50 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
CE_17358079.pdf
DateigrößeVersion: 50.9 kB
CE Certificate
DateigrößeVersion: 50.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Röhrchenofen mit B510-Controller > Breite:670 mm; bis zu 1200 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur