Learn More
Memmert™ Klimaschrank ICH
Ideal für Stabilitätsprüfungen nach ICH, WHO, EMA, ASEAN, GMP, GLP und GCCP.
Marke: Memmert™ ICH750
Beschreibung
Präzise, homogen und leistungsstark – diese drei Wörter beschreiben die Memmert Klimakammer ICH mit Kompressortechnologie.
- Modellgrößen: 110, 260, 750
- Temperatureinstellbereich: -10°bis +60 °C
- Feuchtigkeitseinstellbereich: 10 bis 80 % rh
- Konvektion: Die motorbetriebene Zwangsluftumwälzung (einstellbar in 10 %-Schritten) gewährleistet eine besonders homogene Temperaturverteilung
- Luftmantelheizung für schonende Rundumerwärmung
- Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
- Leistungsstarke Kompressortechnologie mit schnellen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür
- Energiesparender Einsatz des FCKW-freien Kühl-/Heizsystems (Kältemittel R134a)
- Komplett isolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung
Die Klimakammer ICH bietet eine unvergleichliche Homogenität von Temperatur und Luftfeuchtigkeit und lässt in Sachen Probenschutz und präziser Temperaturregelung keine Wünsche offen.
Alle Memmert Klimakammern ICH werden mit einem TwinDISPLAY geliefert.
TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
0,1 °C | |
30 kg | |
Ja | |
749 l | |
Umluftkühlung | |
Edelstahl | |
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ) | |
-10 bis +60 °C | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Analytische Chemie, Produktion, Mikrobiologie, forschende Chemie, Temperaturregelung, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Bergbau | |
1 % | |
10 bis 80 % | |
Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss) | |
Gehäuse ICH750 | |
2 | |
Klimakammer | |
Mechanischer Temperaturbegrenzer TB, Schutzklasse 1 nach DIN 12880 zum Ausschalten der Heizung ca. 10 °C über Nenntemperatur; Über- und Untertemperaturüberwachung TWW, Schutzklasse 3.3 oder einstellbarer Temperaturbegrenzer TWB, Schutzklasse 2, auswählbar auf dem Display | |
R134a | |
Temperaturfühler 2 Pt100 Sensoren DIN-Klasse A | |
Die Geräte müssen aufrecht transportiert werden | |
0,1 °C | |
±0,1 °C | |
3 Jahre | |
785 mm | |
1224 mm | |
1950 mm | |
785 mm | |
309 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
1,53 kW |
Akustisch und visuell | |
CE | |
TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
Edelstahl (304/1,4301) | |
Optionale Beleuchtungseinheit | |
14 | |
10 bis 80% | |
Klimakammer | |
Vollständig isolierte Edelstahltüren | |
Edelstahl | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe | |
200 kg | |
2 | |
40 mm Strahlteilerdurchmesser | |
AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port | |
Je 1 | |
Auflösung des Displays 0,1 % | |
Edelstahl | |
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
2 Pt100 Klasse A in 4-Leiterschaltung | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage | |
600 x 1040 x 1200 mm | |
600 mm | |
1040 mm | |
1200 mm | |
600 mm | |
249 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
Videos
-
Memmert HPP and ICH L climate chambers