Learn More
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen
Geeignet für verschiedene Röhrchen und Anwendungen. Gosselin™ Röhrchenverschlüsse sind in geraden Ausführungen, mit Flügeln, mit Stehrand oder als Schraubverschlüsse erhältlich und werden aus PE-Kunststoff gefertigt.
Marke: Gosselin™ BA110-24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Alle Verschlüsse mit senkrechten Riefen für einen besseren Griff
- In einem schützenden Beutel aus Polyethylen, der Partikelkontaminationen verhindert
Spezifikation
Flügelkappe | |
Grün | |
11 mm Tube |
LDPE | |
2.500 Beutel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen > Verschlusskappe mit Flügeln; passend für 11 mm-Röhrchen; rot
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur