Learn More
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen
Geeignet für verschiedene Röhrchen und Anwendungen. Gosselin™ Röhrchenverschlüsse sind in geraden Ausführungen, mit Flügeln, mit Stehrand oder als Schraubverschlüsse erhältlich und werden aus PE-Kunststoff gefertigt.
Marke: Gosselin™ BA110-21
Beschreibung
- Alle Verschlüsse mit senkrechten Riefen für einen besseren Griff
- In einem schützenden Beutel aus Polyethylen, der Partikelkontaminationen verhindert
Spezifikation
Mit Flügeln | |
Blau | |
11 mm ID Ausgießröhrchen |
LDPE | |
80 °C° bis -100 °C° |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen > Durchmesser des äußeren Röhrchens:13mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur