Learn More
Buerkle™ Schlauchreinigungsbürste
Artikelnummer. 10108161 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 cm
60 cm
80 cm
100 mm
300 cm
Durchmesser (metrisch) Borste:
25 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10108161
Marke: Buerkle™ 53040040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend für die Verwendung mit Zonenprobenehmern geeignet.
  • Hergestellt aus PVC und Edelstahl
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungspinsel
Durchmesser (metrisch) Borste 25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Reinigen
Zur Verwendung mit (Geräte) Zonen-Probenehmer
Länge (metrisch) 40 cm
Material PVC, Edelstahl