Learn More
Thermo Scientific™ TSB Blutbankkühlschränke
Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind mit den Sicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific erwarten.
6100.35 € - 13266.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Blutbankkühlschrank der TSB-Serie |
---|---|
Temperaturbereich | 2°bis 8 °C |
Temperatur (Sollwert) | +4 °C |
Kältemittel | R290 |
Schrankmaterial | Stahl |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17426202
|
Thermo Scientific™
TSB140REGBV |
EU | 140 l |
6100.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17466202
|
Thermo Scientific™
TSB1500REGBV |
EU | 1500 l |
13266.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17406212
|
Thermo Scientific™
TSB250REGBV |
EU | 250 l |
7557.60 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17446212
|
Thermo Scientific™
TSB400REGBV |
EU | 400 l |
8100.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17486212
|
Thermo Scientific™
TSB700REGBV |
EU | 700 l |
9447.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific Blutbankkühlschränke der TSB-Serie erfüllen vollständig die strengen Vorgaben für die Lagerung von Blut und Blutprodukten gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG (Klasse IIa).
Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind speziell gemäß der strengen EU-Richtlinien 93/42/EWG (Klasse IIa) als Medizinprodukt zur Lagerung von Blut und Blutprodukten konzipiert.
- Umfangreiche Größenauswahl vom 140 l Untertischmodell bis zum Doppeltürschrank mit 1.500 l Kammervolumen.
- Digitale Touchscreen-Steuerung mit integrierter Datenprotokollierung
- Flüsterleiser Betrieb (< 50 dBA)
- Glastüren mit Dreifachverglasung
- Helle Oberflächen innen und außen
- Alarm für Temperatur, geöffnete Tür und Stromausfall (mit Batteriepufferung).
- Niedriger Energieverbrauch mit Echtzeit-Überwachung
- Geringe Wärmeabgabe
- Kabeldurchführung hinten
- Passwortgeschützte elektronische Zugriffskontrolle
Spezifikation
Blutbankkühlschrank der TSB-Serie | |
+4 °C | |
Stahl | |
93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (nur bei drahtloser Option), 2011/65/UE | |
1 Kabeldurchführung hinten | |
Alarm | |
230 V / 50 Hz |
2°bis 8 °C | |
R290 | |
Lackierter Stahl | |
Touchscreen-Steuerung mit Passwortschutz | |
Adaptives Abtauen | |
Smart-Vue Pro kompatibel | |
50 Hz |