Learn More
Heathrow Scientific™ True North™ Mini-Kühler
Der True North™ Mini Cooler schützt temperaturempfindliche Proben auf dem Labortisch oder im Tiefkühlgerät. Der Mini-Kühler ist ideal, um PCR™ Reagenzien, Enzyme und andere biochemische Reagenzien während der Arbeit am Labortisch kühl zu halten.
Marke: Heathrow Scientific™ HS120075
273.70 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Der Kühler hat rutschfeste Gummifüße
- Deckel mit Gitter und fester Position für eine einfache Probenidentifizierung
- Erhältlich mit Deckel, der mit isolierendem Gel gefüllt ist
Spezifikation
Blau | |
3,9 in. | |
9,6 in. | |
4,1 in. | |
Röhrchen | |
1 pro St. | |
Polycarbonat | |
0,5 bis 2 ml |
10 cm | |
24,5 cm | |
10,5 cm | |
Deckel mit Gelfüllung | |
Röhrchen | |
4 x 8 | |
Kühler | |
-20 °C; Temp. Retention: -15 °C für 1 Std. |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller