Learn More
Multiroir Controlec™ Rollwagen für Inkubatoren
Die Multiroir Mehrzweck-Kunststoffwagen sind praktisch sowie funktional und eignen sich ideal für den allgemeinen Transport mehrerer Gegenstände im Labor oder am Arbeitsplatz.
Marke: Multiroir Controlec™ 65007
Beschreibung
- Aluminiumrahmen mit Griffen an jedem Ende
- Erhältlich mit zwei oder drei Tabletts
- Auf Laufrollen für einfachen Transport
- Erhältlich in Hellgrau oder Schwarz
Spezifikation
Schwarz | |
Insgesamt 180 kg | |
2 | |
Verriegelbare Rollen |
Gesamtgröße 480 mm x 800 mm x 950 mm; Tablett 435 mm x 615 mm | |
Aluminiumrahmen, Polypropylen-Einlegeböden | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multiroir Controlec™ Rollwagen für Inkubatoren > Farbe:Schwarz, Abmessungen (L x B x H):Gesamt 480 mm x 800 mm x 950 mm; Tablett 435 mm x 615 mm, Anzahl der Einlegeböden:Zwei
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur