Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 8.0, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
23.90 € - 51.85 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris-EDTA |
---|---|
Namenshinweis | 1X Solution, pH 8.0 |
CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Farbe | Farblos |
pH | 7.4 to 8.1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10224683
|
Fisher BioReagents
BP2473-100 |
100 mL | Poly-Flasche |
23.90 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10647633
|
Fisher BioReagents
BP2473-500 |
500 mL | Poly-Flasche |
34.30 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10467773
|
Fisher BioReagents
BP2473-1 |
1 L | Nalgene Poly Flasche |
51.85 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird routinemäßig für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.Spezifikation
Tris-EDTA | |
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
DNase-frei | |
Protease free | |
Molekularbiologie |
1X Solution, pH 8.0 | |
Farblos | |
Flüssigkeit | |
Gefiltert durch einen 5-Mikron-Filter | |
TE |
Sicherheit und Handhabung
VORSICHT!
Notfallüberblick
Kann die Augen, Haut und Atemwege reizen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Staub nicht einatmen. Dämpfe oder Sprühnebel nicht einatmen. Sofort mit Seife und reichlich Wasser abwaschen. Sämtliche kontaminierte Kleidung und Schuhe ablegen. Einen Arzt verständigen. Sofort mit reichlich Wasser, auch unter den Augenlidern, mindestens 15 Minuten lang spülen. Einen Arzt verständigen. Aus dem Gefahrenbereich entfernen, hinlegen. An die frische Luft gehen. Versorgen Sie die Person bei schwerer Atmung mit Sauerstoff. Bei Aussetzen der Atmung künstliche Beatmung durchführen. Bei Aussetzen der Atmung künstliche Beatmung durchführen. Einen Arzt verständigen.
NFPA
Gesundheit:1
Entflammbarkeit:0
Instabilität:0
Recommended Storage : RT