missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ GRUNDPLATTE FUER 1 MESSROHR 150mm, eingebaute Wasserwaage

Die Aalborg™ Tripod-Basis für Tripod Röhrchenrahmen unterstützt Einzel- und Mehrstativröhrchenrahmen für zusätzliche Stabilität.

Marke:  Aalborg™ TP5

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11767819

  • 97.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zubehör für P-, S- und T-Messgerät
  • Zur Verwendung mit einem oder mehreren Röhrchenrahmen
  • Für Durchflussmesser mit 65 mm und 150 mm
Spezifikation

Spezifikation

Stativ 5 Mehrrohrrahmen
Dreifußständer
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ GRUNDPLATTE FUER 1 MESSROHR 150mm, eingebaute Wasserwaage > Kann verwendet werden mit: Für 65 and 150mm Durchflussmesser

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt