Learn More
Fisherbrand™ CoolCube Mikroröhrchen- und PCR-Röhrchenkühler
Schützt Enzyme und andere temperaturempfindliche Proben vor Zersetzung während der Arbeit auf dem Labortisch. Der Mikroröhrchen- und PCR-Röhrchenkühler wird über Nacht im Tiefkühlgerät aktiviert und ermöglicht eine vorübergehende Kühllagerung, indem keine Eisbehälter mehr benötigt werden.
Marke:  Fisherbrand™ R1002-G-FIS
Artikelnummer. 16321338
  • 129.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die vorübergehende Lagerung von temperaturempfindlichen Proben beim Einrichten von Reaktionen
  • Hält 0°C für 4 Stunden
  • Doppelseitig
  • Fasst bis zu 36 x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
  • Auf der anderen Seite können 0,2 ml-PCR-Röhrchen und -Streifen oder eine 96-Well-PCR-Platte mit zusätzlichem Fassungsvermögen für 10 x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen aufgenommen werden
Spezifikation
Spezifikation
14,3 x 14,3 x 6,4 cm (5,6 x 5,6 x 2,5 in.)
2 lb.
0 deg;C für 4 Stunden
Nicht autoklavierbar
Halten Sie Proben auf der Arbeitsfläche ohne Eisbehälter kalt
1 kg
Hellgrau
Name des Produkts
Fisherbrand™ CoolCube Mikroröhrchen- und PCR-Röhrchenkühler > Abmessungen (L x B x H): 14,3 x 14,3 x 6,4 cm (5,6 x 5,6 x 2,5 in.)