Learn More
Aalborg™ GRUNDPLATTE FUER 1 MESSROHR 150mm, eingebaute Wasserwaage
Die Aalborg™ Tripod-Basis für Tripod Röhrchenrahmen unterstützt Einzel- und Mehrstativröhrchenrahmen für zusätzliche Stabilität.
83.00 € - 97.00 €
Produkte 5
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11738378
Unterlagen ansehen
Aalborg™
TP2
Stativ 2 Mehrrohrrahmen
83.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11758378
Unterlagen ansehen
Aalborg™
TP1
Einzelröhrchenrahmen mit Stativ
83.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11767819
Unterlagen ansehen
Aalborg™
TP5
Stativ 5 Mehrrohrrahmen
97.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11748378
Unterlagen ansehen
Aalborg™
TP3
Stativ 3 Mehrrohrrahmen
83.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11787639
Unterlagen ansehen
Aalborg™
TPG
Stativ 2 Mehrrohr-Gasrahmen
83.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für P-, S- und T-Messgerät
  • Zur Verwendung mit einem oder mehreren Röhrchenrahmen
  • Passend für 65- und 150-mm-Durchflussmesser
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ GRUNDPLATTE FUER 1 MESSROHR 150mm, eingebaute Wasserwaage