Learn More
Triethylcitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10075942
Triethylcitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10075942
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10075942
Marke: Thermo Scientific Acros 375062500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-93-0
Summenformel C12H20O7
Molekulargewicht (g/mol) 276.29
InChI-Schlüssel DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6506
IUPAC-Name Triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMILES CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl citrate
Schmelzpunkt -46.0°C
Dichte 1.1360g/mL
Siedepunkt 294.0°C
Flammpunkt 151°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4400 to 1.4430
Menge 250 g
Merck Index 15,2325
Relative Dichte 1.136
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.7% (25°C)
Viskosität 35.2 mPa.s (25°C)
Formelmasse 276.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number375060010,375062500,375060025
ChargennummerA0464956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number375060010,375062500,375060025
ChargennummerA0462344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number375060010,375062500,375060025
ChargennummerA0449989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number375060010,375062500,375060025
ChargennummerA0393771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number375060010,375062500,375060025
Name des Produkts
Triethylcitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >