Learn More
Dinatriumhydrogencitrat-Sesquihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate is a reagent employed in the investigation of mediatorless laccase cathodes as half-cell electrode under galvanostatic load by using a two-compartment set up. It is used in the extraction of organ/tissue sample.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dinatriumhydrogencitrat-Sesquihydrat ist ein Reagenz, das bei der Untersuchung von mediatorlosen Laccase-Kathoden als Halbzellelektrode unter galvanostatischer Last mit Hilfe eines Zweikammeraufbaus eingesetzt wird. Es wird bei der Extraktion von Organ-/Gewebeproben verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Dinatriumhydrogencitrat-Sesquihydrat ist ein Reagenz, das bei der Untersuchung von mediatorlosen Laccase-Kathoden als Halbzellelektrode unter galvanostatischer Last mit Hilfe eines Zweikammeraufbaus eingesetzt wird. Es wird bei der Extraktion von Organ-/Gewebeproben verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Disodium hydrogen citrate sesquihydrate |
Schmelzpunkt | 149°C (decomposition) |
Menge | 250 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 263.11 (236.09 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |