Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose, wasserfrei, 99 %
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
D-Glucose wird in verschiedenen Stoffwechselprozessen eingesetzt, einschließlich der enzymatischen Synthese von Cyclohexyl-Alpha und Beta-D-Glucosiden. Beteiligt an der Erkennung von Typ-2-Diabetes mellitus und der am weitesten verbreiteten Aldohexose in lebenden Organismen. Die Verfügbarkeit beeinflusst psychologische Prozesse, da es eine primäre Energiequelle für das Gehirn ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, heißer Eisessigsäure, Pyridin, Anilin und Dimethylsulfoxid. Schwer löslich in Methanol, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
D-Glucose wird in verschiedenen Stoffwechselprozessen eingesetzt, einschließlich der enzymatischen Synthese von Cyclohexyl-Alpha und Beta-D-Glucosiden. Beteiligt an der Erkennung von Typ-2-Diabetes mellitus und der am weitesten verbreiteten Aldohexose in lebenden Organismen. Die Verfügbarkeit beeinflusst psychologische Prozesse, da es eine primäre Energiequelle für das Gehirn ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, heißer Eisessigsäure, Pyridin, Anilin und Dimethylsulfoxid. Schwer löslich in Methanol, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-(+)-Glucose |
Namenshinweis | anhydrous |
Schmelzpunkt | 147 °C bis 153 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1281608 |
Merck Index | 14,4459 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,hot glacial acetic acid,pyridine,aniline and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol,ethanol and acetone. |
Formelmasse | 180.16 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose, wasserfrei, 99 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur