Learn More
Fisherbrand™ Transportkästen
Für den Transport biologischer und klinischer Proben sowie von Geräten und Produkten, die unter anspruchsvollen Umweltbedingungen trocken und sauber bleiben sollen. Der Fisherbrand™ Transportkasten ist aus Polycarbonat gefertigt und in drei Farben lieferbar, um die Unterscheidung der Anwender/Besitzer zu erleichtern.
Marke: Fisherbrand™ HS120077
136.18 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In drei Farben lieferbare Konstruktion aus Polycarbonat zur Anwender-/Benutzeridentifizierung
- Wasserdichte Versiegelung aus Silikon und drei Deckelschallen für ein sicheres Verschließen
- Stapelbar, durch einen ins Gehäuse einklappbaren Tragegriff
- Deckel ist volle 180° öffenbar, wodurch ungehindert auf den Inhalt zugegriffen werden kann und die Reinigung vereinfacht wird
- Fasst 13 und 16 mm-Röhrchen in einem onerack™ mit 72 Plätzen oder einem Gestell von einer ähnlichen Marke/mit einer ähnlichen Größe
- Mit Trennern zum Erstellen eigener Abteilgrößen. Kann auch leer zum Transport größerer Produkte und Ausrüstung verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Rot | |
Rechteckig | |
13 und 16 mm-Röhrchen in einem Gestell mit 72 Plätzen | |
Trenner, drei Deckelverschlüsse, wasserdichter Verschluss | |
Je | |
38.73 cm | |
20.95 cm | |
17.14 cm |
Polycarbonat | |
Transport | |
13 bis 16 mm Röhrchen in einem Gestell mit 72 Plätzen | |
Transportkasten | |
38.73 x 20.95 x 17.14 cm (15.25 x 8.25 x 6.75 in.) | |
15.25 Zoll | |
8,25 in. | |
6.75 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen