Learn More
Cole-Parmer™ Quadratische Mehrzweckwanne
Nahtlose Konstruktion mit abgerundeten Ecken. Die Cole-Parmer™ quadratische Mehrzweckwanne ist NSF-zertifiziert und lebensmittelsicher.
Marke: Cole-Parmer™ 07286-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Mittlere Stärke
- Deckel einzeln erhältlich
Spezifikation
NSF-zertifiziert | |
Edelstahl | |
Quadratisch | |
156 x 156 x 73 mm | |
156 mm |
1,25 L | |
Je 1 | |
Mittleres Gewicht | |
156 mm | |
73 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Quadratische Mehrzweckwanne >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur