Learn More
Fisherbrand™ Transportkästen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15155564 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig, Blau
Gelb
Rot
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Codice prodotto. 15155564
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Für den Transport biologischer und klinischer Proben sowie von Geräten und Produkten, die unter anspruchsvollen Umweltbedingungen trocken und sauber bleiben sollen. Der Fisherbrand™ Transportkasten ist aus Polycarbonat gefertigt und in drei Farben lieferbar, um die Unterscheidung der Anwender/Besitzer zu erleichtern.
  • In drei Farben lieferbare Konstruktion aus Polycarbonat zur Anwender-/Benutzeridentifizierung
  • Wasserdichte Versiegelung aus Silikon und drei Deckelschallen für ein sicheres Verschließen
  • Stapelbar, durch einen ins Gehäuse einklappbaren Tragegriff
  • Deckel ist volle 180° öffenbar, wodurch ungehindert auf den Inhalt zugegriffen werden kann und die Reinigung vereinfacht wird
  • Fasst 13 und 16 mm-Röhrchen in einem onerack™ mit 72 Plätzen oder einem Gestell von einer ähnlichen Marke/mit einer ähnlichen Größe
  • Mit Trennern zum Erstellen eigener Abteilgrößen. Kann auch leer zum Transport größerer Produkte und Ausrüstung verwendet werden
  • Autoklavierbar
Specifica
Produkttyp Probenbehälter
Farbe Gelb
Material Polycarbonat
Abmessungen (L x B x H) 38.73 x 20.95 x 17.14 cm (15.25 x 8.25 x 6.75 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport
Zur Verwendung mit (Geräte) 13 und 16 mm-Röhrchen in einem Gestell mit 72 Plätzen
Höhe (angloamerikanisch) 6.75 in.
Höhe (metrisch) 17.14 cm
Aufnahmevermögen 13 bis 16 mm Röhrchen in einem Gestell mit 72 Plätzen
Enthält Trenner, drei Deckelverschlüsse, wasserdichter Verschluss
Länge (angloamerikanisch) 15.25 Zoll
Länge (metrisch) 38.73 cm
Menge Je
Breite (angloamerikanisch) 8,25 in.
Breite (metrisch) 20.95 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato