Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Zum sicheren Verschluss von Laborgeräten. Deutsch Neumann™ Silikongummistopfen sind durchsichtig.
0.50 € - 7.15 €
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Silikonkautschuk
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Diameter (Metric) Bottom Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Diameter (Metric) Bottom Preis Menge & Verfügbarkeit  
10682421
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010512
12,5mm
0.60 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10078630
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010517
17mm
2.05 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10130131
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010523
23mm N/A N/A N/A
10537941
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010531
31mm
7.15 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10483331
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010505
5mm
0.90 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10547941
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010536
36mm
5.25 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10672421
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010508
8mm
0.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12-871
  • Hitzebeständig bis zu 200 °C
  • Durometer 50 Shore A
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Silikonkautschuk
Je 1
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi