Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Artikelnummer. 10130131
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
8mm
12,5mm
17mm
23mm
31mm
36mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10130131
Marke: Deutsch Neumann™ 1010523
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum sicheren Verschluss von Laborgeräten. Deutsch Neumann™ Silikongummistopfen sind durchsichtig.
  • Gemäß DIN 12-871
  • Hitzebeständig bis zu 200 °C
  • Durometer 50 Shore A
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Höhe (metrisch) 30 mm
Menge Je 1
Farbe Durchsichtig
Diameter (Metric) Bottom 23mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 29mm
Material Silikonkautschuk
Produkttyp Stopfen