Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Artikelnummer. 10078630
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
8mm
12,5mm
17mm
23mm
31mm
36mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10078630
Marke: Deutsch Neumann™ 1010517
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum sicheren Verschluss von Laborgeräten. Deutsch Neumann™ Silikongummistopfen sind durchsichtig.
  • Gemäß DIN 12-871
  • Hitzebeständig bis zu 200 °C
  • Durometer 50 Shore A
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Höhe (metrisch) 25mm
Menge Je 1
Farbe Durchsichtig
Diameter (Metric) Bottom 17mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 22mm
Material Silikon
Produkttyp Stopfen