Learn More
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.
Marke:  Vitlab™ 41394
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10242261
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
  • Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
Spezifikation
75 mm
6 mm
110 mm
Autoklavierbar
55 mm
88 ml
Polypropylen
60°
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Name des Produkts
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent > Capacity: 88mL; Height: 110mm; Length: 55mm