Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, einstellbares Volumen
GREENER_CHOICE
Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten. Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
278.00 € - 304.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Produktlinie Transferpette™ S
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16467795
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BRAND™
705868
0,1 bis 1 mu;l
304.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16477795
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BRAND™
705869
0.1 bis 2.5 μl
278.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16487795
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
705870
0,5 bis 10 μl
278.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16497795
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
705872
2 bis 20 μl
278.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16407805
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BRAND™
705873
5 bis 50 μl
304.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16417805
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
705874
10 bis 100 μl
278.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16427805
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
705878
20 bis 200 μl
278.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16437805
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
705880
100 bis 1000 μl
278.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16447805
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
705882
500 bis 5000 μL
278.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16457805
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
705884
1000 bis 10.000 μl
278.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten.
  • Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
  • Durch die perfekte Ergonomie bietet die Transferpette™ S einen bequemen Griff in jeder Handstellung, egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind oder große oder kleine Hände haben.
  • Eine Änderung Ihres Griffs ist nicht erforderlich, da die Mikroliter-Pipette eine echte Einhandbedienung ermöglicht: Stellen Sie das Volumen ein, pipettieren Sie und werfen Sie die Spitze ab.
  • Der Volumenänderungsschutz ist auch dann einfach zu bedienen, wenn Handschuhe getragen werden, und schützt das eingestellte Volumen vor versehentlichem Verstellen.
  • Die Transferpette™ S verfügt außerdem über die Easy Calibration-Technologie, die die Kalibrierung zum Kinderspiel macht.
  • Eine Kompatibilitätstabelle zeigt, welche Spitzen zu welchem Gerät passen, sodass Sie immer die richtigen Pipettenspitzen bestellen können.
  • Volumenbereich der Einkanalpipette: von 0,1 μl bis 10 ml
  • Volumenbereich der Mehrkanalpipette: von 0,5 μl bis 300 μl
  • Universeller Spitzenkonus
  • Farbcode auf Volumeneinstellrad, Welle und Volumenänderungsschutz
  • Einfaches Einsetzen und Auswerfen von Spitzen durch O-Ringe auf Mehrkanalpipetten
  • Dank der Easy Calibration-Technologie lässt sich die Kalibrierung einfach und ohne Werkzeug durchführen
  • Schmale Welle für die Probenahme aus engen Gefäßen (Zentrifugenröhrchen)
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität bis zu 260 mPa/s
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Polypropylen
Unsteril
15 bis 40 °C
11.3 in.
4.7 in.
1.9 in.
Autoklavierbar
Transferpette™ S
Pipette
36 Monate
28,7 cm
12 cm
4,8 cm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Transferpette™ S, einstellbares Volumen