Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, einstellbares Volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16427805 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 1 mu;l
0,5 bis 10 μl
0.1 bis 2.5 μl
1000 bis 10.000 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
5 bis 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16427805
Marke: BRAND™ 705878
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten. Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
  • Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten.
  • Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
  • Durch die perfekte Ergonomie bietet die Transferpette™ S einen bequemen Griff in jeder Handstellung, egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind oder große oder kleine Hände haben.
  • Eine Änderung Ihres Griffs ist nicht erforderlich, da die Mikroliter-Pipette eine echte Einhandbedienung ermöglicht: Stellen Sie das Volumen ein, pipettieren Sie und werfen Sie die Spitze ab.
  • Der Volumenänderungsschutz ist auch dann einfach zu bedienen, wenn Handschuhe getragen werden, und schützt das eingestellte Volumen vor versehentlichem Verstellen.
  • Die Transferpette™ S verfügt außerdem über die Easy Calibration-Technologie, die die Kalibrierung zum Kinderspiel macht.
  • Eine Kompatibilitätstabelle zeigt, welche Spitzen zu welchem Gerät passen, sodass Sie immer die richtigen Pipettenspitzen bestellen können.
  • Volumenbereich der Einkanalpipette: von 0,1 μl bis 10 ml
  • Volumenbereich der Mehrkanalpipette: von 0,5 μl bis 300 μl
  • Universeller Spitzenkonus
  • Farbcode auf Volumeneinstellrad, Welle und Volumenänderungsschutz
  • Einfaches Einsetzen und Auswerfen von Spitzen durch O-Ringe auf Mehrkanalpipetten
  • Dank der Easy Calibration-Technologie lässt sich die Kalibrierung einfach und ohne Werkzeug durchführen
  • Schmale Welle für die Probenahme aus engen Gefäßen (Zentrifugenröhrchen)
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität bis zu 260 mPa/s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Beschreibung Transferpette™ S, 20-200 mu;l, einstellbares Volumen, D-200, DE-M
Verstellbarer Spitzenabstand No
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Yellow
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit Pipette Tip 2 to 200 μL
Grifftyp Ergonomic
Material Polypropylen
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Transferpette™ S
Programmierbar No
Sterilität Unsteril
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 20 bis 200 μl
Betriebstemperatur (metrisch) 15 bis 40 °C
Gewährleistung 36 Monate
Länge (angloamerikanisch) 11.3 in.
Länge (metrisch) 28,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 4.7 in.
Breite (metrisch) 12 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1.9 in.
Höhe (metrisch) 4,8 cm