Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, einstellbares Volumen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 1 mu;l
0,5 bis 10 μl
0.1 bis 2.5 μl
1000 bis 10.000 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
5 bis 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten.
- Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
- Durch die perfekte Ergonomie bietet die Transferpette™ S einen bequemen Griff in jeder Handstellung, egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind oder große oder kleine Hände haben.
- Eine Änderung Ihres Griffs ist nicht erforderlich, da die Mikroliter-Pipette eine echte Einhandbedienung ermöglicht: Stellen Sie das Volumen ein, pipettieren Sie und werfen Sie die Spitze ab.
- Der Volumenänderungsschutz ist auch dann einfach zu bedienen, wenn Handschuhe getragen werden, und schützt das eingestellte Volumen vor versehentlichem Verstellen.
- Die Transferpette™ S verfügt außerdem über die Easy Calibration-Technologie, die die Kalibrierung zum Kinderspiel macht.
- Eine Kompatibilitätstabelle zeigt, welche Spitzen zu welchem Gerät passen, sodass Sie immer die richtigen Pipettenspitzen bestellen können.
- Volumenbereich der Einkanalpipette: von 0,1 μl bis 10 ml
- Volumenbereich der Mehrkanalpipette: von 0,5 μl bis 300 μl
- Universeller Spitzenkonus
- Farbcode auf Volumeneinstellrad, Welle und Volumenänderungsschutz
- Einfaches Einsetzen und Auswerfen von Spitzen durch O-Ringe auf Mehrkanalpipetten
- Dank der Easy Calibration-Technologie lässt sich die Kalibrierung einfach und ohne Werkzeug durchführen
- Schmale Welle für die Probenahme aus engen Gefäßen (Zentrifugenröhrchen)
- Dampfdruck bis zu 500 mbar
- Viskosität bis zu 260 mPa/s
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
| Beschreibung | Transferpette™ S, 5-50 mu;l, einstellbares Volumen, D-50, DE-M |
| Verstellbarer Spitzenabstand | No |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Yellow |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Pipette Tip 2 to 200 μL |
| Grifftyp | Ergonomic |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Mehr anzeigen |