Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-Säulen
Die Thermo Scientific TracePLOT TG-BOND U Säule ist ein hochpolare Phase für die Analyse von unpolaren und polaren Analyten.
507.37 € - 968.54 €
Spezifikation
Stationäre Phase | TracePLOT™ TG-BOND U |
---|---|
Max. Temperatur | Bis zu 190 °C |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10299704
|
Thermo Scientific™
26007-6000 |
15 m | 0,32 mm |
648.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10688715
|
Thermo Scientific™
26007-6030 |
30 m | 0,32 mm |
863.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10128094
|
Thermo Scientific™
26007-6060 |
15m | 0.53mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10200245
|
Thermo Scientific™
26007-6090 |
30 m | 0,53 mm |
968.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen bieten Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-Säulen eine hohe Leistung und unübertroffene Stabilität. Die Säulen verwenden eine polare Divinylbenzol-Ethylenglycol-/Dimethylacrylat-Phase, und die Partikel sind in den Schlauch integriert, sodass praktisch keine Partikel freigesetzt und Schäden an Detektionssystemen vermieden werden.
Anwendungen:- Polare und unpolare Verbindungen
- HP-PLOT U
- Rt™-U-BOND
- CP-PoraPLOT U
- CP-PoraBOND U
- Supel-N PLOT
Spezifikation
TracePLOT™ TG-BOND U | |
Bis zu 190 °C | |
Polar |