Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-Säulen
Die Thermo Scientific TracePLOT TG-BOND U Säule ist ein hochpolare Phase für die Analyse von unpolaren und polaren Analyten.
Marke: Thermo Scientific™ 26007-6060
Beschreibung
Für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen bieten Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-Säulen eine hohe Leistung und unübertroffene Stabilität. Die Säulen verwenden eine polare Divinylbenzol-Ethylenglycol-/Dimethylacrylat-Phase, und die Partikel sind in den Schlauch integriert, sodass praktisch keine Partikel freigesetzt und Schäden an Detektionssystemen vermieden werden.
- Polar, Divinylbenzol-Ethylen Glykol/Dimethylacrylat-Phase
- Partikel an den Glasrohrwänden verhindern die Partikelfreisetzung
- Analyse von polaren und unpolaren Verbindungen
Spezifikation
Bis zu 190 °C | |
0.53 mm | |
GC | |
15m |
0.53mm | |
TracePLOT™ TG-BOND U | |
20 μm | |
Polar |