Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-Säulen
Artikelnummer. 10688715 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15m
30 m
Durchmesser (metrisch):
0,32 mm
0,53 mm
0.53mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10688715
Marke: Thermo Scientific™ 260076030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific TracePLOT TG-BOND U Säule ist ein hochpolare Phase für die Analyse von unpolaren und polaren Analyten.
Für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen bieten Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-Säulen eine hohe Leistung und unübertroffene Stabilität. Die Säulen verwenden eine polare Divinylbenzol-Ethylenglycol-/Dimethylacrylat-Phase, und die Partikel sind in den Schlauch integriert, sodass praktisch keine Partikel freigesetzt und Schäden an Detektionssystemen vermieden werden.
Anwendungen:
  • Polare und unpolare Verbindungen
Ähnlich:
  • HP-PLOT U
  • Rt™-U-BOND
  • CP-PoraPLOT U
  • CP-PoraBOND U
  • Supel-N PLOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur Bis zu 190 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase TracePLOT™ TG-BOND U
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC zur Analyse polarer Verbindungen
Filmdicke 10 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Polar