Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-Säulen
Identifizieren Sie mit dieser gering blutenden polaren GC-Säule organische Säuren mit hoher Leistung, Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit und vermeiden gleichzeitig oxidative Schäden.
Marke:  Thermo Scientific™ 26087-2970
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10220245
  • 769.51 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Identifizieren Sie mit der Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS A GC-Säule organische Säuren mit hoher Leistung, Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit und vermeiden gleichzeitig oxidative Schäden.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare Phase, Säuren-deaktiviertes Polyethylen-Glykol
  • Widersteht oxidativen Schäden und Adsorption von Säuren
  • Exzellente Peakformen bei hohen MW-Säuren
  • Entsprechend USP G25- und G35-Phasen
Anwendungen:
  • Organische Säuren
  • Freie Fettsäuren
  • Alkohole
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Säuren
  • Carbonsäuren
  • Organische Säuren
  • Alternative Anwendungen:
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Aldehyde
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Ätherische Öle
  • Ähnlich:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
240/250 °C
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS A
Alkoholanalyse, GC/MS für freie Fettsäuren, GC/MS für Alkohole
30 m
Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m
0,32 mm
TraceGOLD
G25, G35
1 μm
Polar
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.