Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT GC-Metallsäulen
Nutzen Sie mit den auf die Verwendung bei hohen Temperaturen ausgelegten unpolaren Metallsäulen alle Analysemöglichkeiten aus.
Marke: Thermo Scientific™ 26M99-2230
Beschreibung
Nutzen Sie mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC-Säulen alle Analysemöglichkeiten aus. Die unpolaren Metallsäulen ermöglichen bei der Analyse sehr aktiver und aggressiver Verbindungen ein Arbeiten bei Temperaturen bis zu 430°C ohne Einbußen beim Leistungsverhalten.
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
- Unpolar, 100 % Dimethyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten für exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis sowie ausgezeichnete Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektrometrie
- Stabil bis 430 °C
Anwendungen:
- Kohlenwasserstoffe
- Lösungsmittelverunreinigungen
- Polychlorierte Biphenyl (PCB)-Aromastoffe
- Aroclor-Gemische
- Simulierte Destillation
- Drogen
- Geruchsstoffe in Erdgas
- Ätherische Öle
- Pestizide
Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus:
- Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration. Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer höheren Produktivität führt.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
- Kohlenwasserstoffe
- Organische Treibstoffverbindungen (GROs)
- Drogen
- PCBs
Alternative Anwendungen:
- Chlorierte Aromaten
- Organochlorpestizide
- Organische Phosphorpestizide
- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs)
- Paraffine
- Polywachs
- Pyrethroide
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Xylole
Ähnlich:
- MXT™-1
- DB-1
- DB-1MS
- HP-1
- HP-1MS
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- MDN-1
- CP-Sil 5 CB
- VF-1ms
- ZB-1HT
Spezifikation
Bis zu 430 °C | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
-60 bis +430 °C | |
30 m |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-1 MT | |
GC für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität, GC für Kohlenwasserstoffe, GC für organische Treibstoffverbindungen (GROs), GC für Drogen, GC für PCBs | |
0,5 μm | |
Nichtpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.