Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung
Nutzen Sie dieses Thermometer mit Datenlogger zur Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Brutschränken. Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung bieten einen Temperaturbereich von -50 bis 70 °C und eine Auflösung von 0.01 bei einer Genauigkeit von ±0.25 °C über den gesamten Temperaturbereich.
Marke: Fisherbrand™ 90009-85
Beinhaltet: Stativ, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Wechselstromadapter, Batterien und eine Traceable™ Bescheinigung gemäß ISO 17025
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung sind ideal für die Überwachung der Temperatur von Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren. Mit anwenderdefinierten Zeitabständen.
Das hochpräzise Thermometer erfasst einen Temperaturbereich von -50 bis +70 °C, besitzt eine Auflösung von 0,01 °C und weist eine Genauigkeit von ± 0,25 °C über den gesamten Temperaturbereich auf.
- Speichert bis zu zehn eindeutige Alarmereignisse
- Erfüllt die aktuellen CDC-Vorgaben zur Lagerung und Überwachung von Impfstoffen
- Die rollende Speicherstruktur speichert die letzten 525.600 Temperaturbeobachtungen
- Nach dem Herunterladen der Daten auf den USB-Stick kann der Gerätespeicher gelöscht werden
- Problemloses Abrufen von Daten; das Gerät kann während des Herunterladens und der Analyse von Daten weiterhin verwendet werden
- Statusanzeigen: Akku schwach, Speicher voll, USB-Datenübertragung und aktiver Alarmzustand
- Rückführbar auf NIST für Genauigkeit
- Stoßfestes, chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse mit Abmessungen von 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
- Datanprotokollkapazität: 525.600 Temperaturbeobachtungen
- Gewicht: 5 oz.
Hoch/Niedrig-Alarme und Zeit-/Datumsstempel
- Die Funktion zur Alarmverfolgung speichert jedes Alarmereignis im Speicher, und gibt genau an, wann der Alarmzustand eingetreten ist sowie wann das Gerät wieder in den Normalbereich zurückgekehrt ist
- Die Alarmstatusanzeigen umfassen optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente
- Es können Daten für bis zu zehn verschiedene Alarmereignisse abgerufen werden, wobei das aktuellste Ereignis auf dem Display angezeigt wird.
USB-Datenübertragung
- Die neue Funktion ermöglicht die Übertragung der aufgezeichneten Daten (CSV-Datei) vom Thermometer auf den PC oder Mac™ über ein USB-Flash-Laufwerk (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für die Computerschnittstelle ist keine Software erforderlich
- Jedes Thermometer verfügt über eine eindeutige ID, die es ermöglicht, mehrere Geräte am gleichen Standort zu verwenden.
Datenprotokollierungs-Merkmale
- Überwachung der Messwerte über Nacht, an Wochenenden oder für einen beliebigen Zeitraum mit rollendem Datenprotokoll.
- Anwenderdefiniertes Datenprotokollierungsintervall von einer Messung/Minute bis zu einer Messung/24 Stunden
- Die Speicherkapazität reicht für die Daten eines Jahres bei Verwendung des einminütigen Intervalls und länger bei größeren Intervallen.
Merkmale der Flaschensonde (Kat.- Nr. 15-081-125, -126, -128, 129 sind nicht mit Flaschensonde ausgestattet)
- Die Flaschensonden werden in einer Miniaturflasche (1 x 2,5 in) mit ungiftigem Glykol abgedichtet
- Lösung ist durch die Zulassungsbezeichnung der FDA (Food and Drug Administration) GRAS (allgemein als sicher anerkannt)
- Unterbindet Bedenken hinsichtlich des zufälligen Kontakts mit Lebensmitteln oder Trinkwasser
- Der temperaturgepufferte Flaschensensor verhindert schnelle Änderungen, wenn die Kühlschranktür geöffnet ist
- Ideal für die Überwachung von Lagerungsbedingungen für Impfstoffe oder weitere wichtige Proben
Hinweis: Die Geräte sind für die Verwendung mit dem mitgelieferten Netzadapter oder nur mit Batterien ausgelegt. Die Batterien sind für eine Dauer von bis zu sechs Monaten ausgelegt. Wenn Sie nur die Batterien verwenden, müssen Sie das Netzteil anschließen, um Daten herunterzuladen.
Bestellinformation
Ersatzbatterie: Kat.- Nr. 1111
Zertifizierungen
Ausgestattet mit einer ISO 17025 Traceable™ Bescheinigung
Spezifikation
Datenerfassungssystem | |
525.600 Messwerte | |
LED-Anzeige, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment | |
1 Flaschensonde | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Temperaturgepufferter Flaschensensor | |
± 0.25°C | |
Anwenderdefinierte Zeitintervalle: Ja | |
-58° to +158°F | |
10 ft. (Cable) |
LCD | |
Kalibriert | |
TraceableLIVE | |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien | |
USB | |
Überwachung von Temperaturen in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren. | |
0,01 ° | |
0,01 ° | |
-50,00°bis +70,00°C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30