Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer
Reliably monitor and be alerted to any issues affecting the contents of your fridge or freezer without even opening the door using the Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer.
Marke: Fisherbrand™ 5600001
77.96 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Alarmanzeige leuchtet hell, um Sie auf ein sofortiges Problem aufmerksam zu machen
- Mit der Vorwarnleuchte, die orange leuchtet, wenn Ihr Kühlschrank oder Tiefkühlgerät weniger als 1 Grad von der Alarmeinstellung entfernt ist, wissen Sie über Abweichungen Bescheid, bevor sie auftreten
- Verwenden Sie die Stummschaltungstaste, um den Warnsummer stummzuschalten, während Sie das Problem untersuchen
- Die Einbindung von Mitarbeitern ist dank einer verbesserten, intuitiveren Benutzererfahrung mit großen Tasten, kontrastreichem Text und zweckgerichteter Gestaltung ein Kinderspiel
- Reduzieren Sie den Wartungsaufwand mit erhöhter Akkuleistung und technischen Verbesserungen im Innenraum für höhere Leistung
- Aufrechterhaltung der Konformität; enthält NIST-Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
- Schnelle und sichere Messungen mit der dreifachen Anzeige — zeigt Strom, hohe und niedrige Temperaturen gleichzeitig
- Wählen Sie die Sondenoption, die zu Ihrer Anwendung passt
Spezifikation
NIST | |
19 mm | |
4.7625 mm | |
4,25 in. | |
Thermometer, Flaschensonde, Klettband, AAA-Batterien, Kurzanleitung und Traceable™ Bescheinigung | |
7/8 in. | |
304.8 cm | |
Plastic | |
1 ° | |
Digitales Thermometer für Kühlschrank/Tiefkühlgerät mit Flaschensonde | |
70°C | |
-50°C | |
-50°bis +70°C | |
Bäder, Inkubatoren, Kühlschränke oder Tiefkühlgeräte | |
±1 °C | |
11 cm |
0,75 in. | |
0,1875 in. | |
Temperaturüberwachung | |
107.95 mm | |
120 in. | |
21 cm | |
22.225 mm | |
Flasche | |
Digitalthermometer | |
158°F | |
-58°F | |
-58 bis +158 °F | |
Ja | |
AAA | |
LCD-Dreifachanzeige |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
42Stunden
22Minuten
59Sekunden
31