Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen mit mittlerer Polarität für viele Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 260C286P
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität und für zahlreiche Anwendungen bestens geeignet.
- Phase mittlerer Polarität, 35 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Außergewöhnlich geringe Oberflächenaktivität
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Ähnlich: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Empfohlen für:
- Pestizide
- Herbizide
- Drogen
- Polyaromatische Kohlenwasserstoffe
- Pharmazeutika
Spezifikation
330/360 °C | |
0,53 mm | |
Trace™ TR-35 MS | |
Pharmazeutische Analyse, GC/MS für Herbizide, GC/MS für Rauschgifte, GC/MS für polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), GC/MS für Pharmazeutika | |
15 m | |
15 m x 0,53 mm x 1 µm |
0,53 mm | |
TRACE | |
G42 | |
1 μm | |
Mittelpolar |