missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Pulvertrichter aus Kunststoff
Diese Pulvertrichter aus Kunststoff eignen sich ideal zum Laden von Pulver in Trommel, Behälter oder Fässer.
Marke: Sampling Systems™ 8023P-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt entweder aus PP oder HDPE
- Nutfrei
- Mit verschiedenen Durchmessergrößen erhältlich
Spezifikation
100 mm | |
Polypropylen | |
Pulver in Behälter füllen |
26 mm | |
Weiß |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sampling Systems™ Pulvertrichter aus Kunststoff > Material: PP; Durchmesser oben: 100 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur