Learn More
Epredia™ Diagnostikobjektträger aus PTFE
Diese hydrophoben Beschichtungen binden Flüssigkeiten, die in die Wells gegeben werden, und halten die Flüssigkeiten im Well-Bereich. Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Marke: Epredia™ X2XER202W
194.37 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
- Konstruktion aus PTFE
- Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
- Verhindert Kreuzkontaminationen
- Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
25 mm | |
PTFE | |
12 | |
Geschliffene Kante, 90° | |
100/Packung |
75 mm | |
Objektträger für die Diagnostik | |
Weiß | |
5,2 mm-Well |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30