Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Rauschgifte
Leistungsstarke, Analyse gängiger Rauschgifte mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mithilfe dieser GC-Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 26AF130P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10477514
  • 395.79 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Leistungsstarke Analyse von Amphetaminen, Codein und Morphin mit hoher Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Rauschgifte.
Speziell auf die Analyse von Rauschgiften ausgelegt:
  • TRACE TR-DoA 5MS: Häufig verwendet zur Analyse und Bestimmung einer Vielzahl toxikologischer Zielverbindungen, darunter Amphetamine, Codein und Morphin
  • TRACE TR-DoA 35MS: Aufgrund der höheren Polarität optimal zur Bestimmung von Carboxy-THC geeignet, sodass die Säule die ideale Wahl für die Verwendung in Drogentestlaboratorien zur Bestimmung von THC ist
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
360/370 °C
0,25 mm
Trace™ TR-DoA 35 MS
GC/MS für Amphetamine, Codein und Morphin
15 m
0,25 mm
TRACE
G42
0,25 μm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Rauschgifte > 15 m x 0,25 mm x 0,25 μm